Filterplaten, 1,0 ml, voor opzuivering van plasmide-DNA, Nunc™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
278011 278012
NUNC278011EA 1084 EUR
NUNC278011 NUNC278012
Filterplaten, 1,0 ml, voor opzuivering van plasmide-DNA, Nunc™
Microplaten Filtreerplaten
Deze filterplaten zijn speciaal ontworpen voor high throughput monsterverwerking en geschikt voor vacuümfiltratie, centrifugatie of technieken met overdruk.
  • De configuratie met gedeelde wanden zorgt voor een verminderde plaathoogte, bredere wells voor snellere verwerking, hogere opbrengsten en minder klontervorming
  • Polyethyleentereftalaat (PET) frit in gefritte plaat heeft een poriegrootte van 20 µm
  • De glasvezelplaat heeft een PET frit en twee lagen glasvezelmembraan voor binding van DNA
  • Opgezuiverd DNA is geschikt voor downstream toepassingen, zoals sequentiebepaling en vertering met restrictie-enzymen