Celcultuurinserts, fibronectine, Corning® BioCoat™ FluoroBlok™
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Corning® BioCoat® FluoroBlok™
734-1053EA 610 EUR
734-1053
Celcultuurinserts, fibronectine, Corning® BioCoat™ FluoroBlok™
Microplaten Insertplaten en inserts
Corning® BioCoat™ FluoroBlok™ met fibronectine gecoate celcultuurinserts zijn klaar voor gebruik verpakt in de bijhorende 24 wells Falcon®-platen.
  • Handige, individueel inserts verpakt in een automatiseringsvriendelijk 24-multiwells formaat uit één geheel
  • Gecombineerde voordelen van Falcon® inserts gecoat met HFN voor verbeterde celhechting en -groei
  • Individuele inserts bevatten een helder PET-membraan met een poriegrootte van 3,0 µm