Afdekglaasjes, Corning® BioCoat™
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
354089 354085 354086 354087 354088
734-1009EA 250.34 EUR
734-1009 734-1005 734-1006 734-1007 734-1008
Afdekglaasjes, Corning® BioCoat™
Dekglaasjes
Dekglaasjes met een uniforme coating van poly-L-lysine, poly-D-lysine en laminine, menselijk fibronectine of rattenstaartcollageen.
  • Optisch helder
  • Lage achtergrond fluorescentie
  • Niet neurotoxisch
Ze zijn ontworpen voor toepassingen waar optisch heldere, dunne glazen bodems nodig zijn zoals immunofluorescentie microscopie, fluorescentie beeldvorming van levende cellen, confocale microscopie, hoge resolutie en omgekeerd microscopie, en fase-contrast microscopie.