Voorfiltratiecapsules, Mini Profile®
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
12070 12071 12072
PALL12070EA 368 EUR
PALL12070 PALL12071 PALL12072
Voorfiltratiecapsules, Mini Profile®
Filters Membraanfiltercapsules
Deze zijn schaalbare dieptecapsules voor voorfiltratie en opzuivering. Ze zijn ontworpen voor productie met kleine volumes en evaluatie voor opschaling.
  • Het dieptemedium met hoge capaciteit is getest op absolute deeltjes voor betrouwbaarheid
  • Brede chemische compatibiliteit
  • Geoptimaliseerd voor viskeuze vloeistoffen
  • Uitstekend voor gelverwijdering
Mini Profile II filters hebben een dikke dieptestructuur, voor een hoge capaciteit voor grotere vaste stoffen en gels en ook voor fijne deeltjes.
Profile Star filters hebben een stervormig geplooide structuur met groot oppervlak. Het gepatenteerde ontwerp combineert de voordelen van dikke dieptefilters met die van de traditionele geplooide filters met groot oppervlak.
PP-filtermedia, kern-/afsluitdoppen en behuizing.