Poedertrechters met korte, brede steel
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
146506 146508 146511 146516 146519 146523
BRND146506EA 9.8 EUR
BRND146506 BRND146508 BRND146511 BRND146516 BRND146519 BRND146523
Poedertrechters met korte, brede steel
Trechters Poedertrechters
Borosilicaatglas 3,3.
  • Chemisch bestendig glas
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
  • Snel en gemakkelijk te reinigen
Ideaal voor het overbrengen van poeders, kan ook gebruikt worden voor vloeistoffen.