Poedertrechters met korte, brede steel
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
148025_U 148035_U 148040_U 148045 148020_U
BRND148025_UEA 95.8 EUR
BRND148025_U BRND148035_U BRND148040_U BRND148045 BRND148020_U
Poedertrechters met korte, brede steel
Trechters Poedertrechters
PP, doorschijnend.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Zeer goede temperatuurbestendigheid
  • Autoclaveerbaar
Voor het overbrengen van poeders. Ook geschikt voor vloeistoffen.