VWR®, Wegwerpweegschuitjes
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
611-2249EA 98.4 EUR
611-2249
VWR®, Wegwerpweegschuitjes
Schuitjes Weegschuitjes
Deze flexibele PS boten hebben een glad oppervlak om nauwkeurige pour-outs te voorzien met minimale verlies van monster.
  • Ondiepe boot met een brede, platte bodem om kantelen te voorkomen
  • Temperatuurbereik –10 tot 70 °C (14 tot 158 °F)
  • Kan worden gebruikt met microgolfvochtanalysatoren
  • Ze voldoen allemaal aan de FDA/food-grade-normen
  • Biologisch inert en bestand tegen verdunde en zwakke zuren, waterige oplossingen, alcoholen en basen
Deze robuuste weegschuitjes met een glad oppervlak zijn ideaal om vaste producten te wegen.