Flessen, brede hals, met schroefdop
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
128754 128748 128764 128762
BRND128754EA 193 EUR
BRND128754 BRND128748 BRND128764 BRND128762
Flessen, brede hals, met schroefdop
Flessen Kunststof flessen
PFA, doorschijnend, met PFA-schroefdop.
  • Maximale chemische bestendigheid
  • Warmtebestendig van –200 tot +260 °C
  • Gemakkelijk te reinigen
Hoogwaardige flessen, speciaal ontworpen voor langdurige opslag van oplossingen en standaarden (sporenanalyse). PFA-schroefdop met geïntegreerde afdichtingslip en zaagtandvormige schroefdraad.