Cesium 99.95+% (trace metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
219190010 219190050
ACRO219190010EA 155 EUR
ACRO219190010 ACRO219190050
Cesium 99.95+% (trace metals basis)
Cesium
Formule: Cs
Kookpunt: 705 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 1,873 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134037
CAS nummer: 7440-46-2
EINECS: 231-155-4
UN: 1407
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,02051
Order Now
Specification Test Results
Appearance Golden Metal
Total trace metal impurities ≤500 ppm
Cesium (Cs) ≥99.95 % (metals basis)