Cesium ≥99.98% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Breakseal ampoule
10146.03 10146.06 10146.14 10146.22
10146.03EA 156 EUR
10146.03 10146.06 10146.14 10146.22
Cesium ≥99.98% (metals basis)
Cesium
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-46-2 Physical Form: Vacuum sealed in breakseal ampoules Appearance: Golden Odour: Odourless UN No.: 1407 MDL No.: MFCD00134037
Formule: Cs
MW: 132.91
Kookpunt: 705
Smeltpunt: 28.5
Dichtheid: 1.873 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134037
CAS nummer: 7440-46-2
EINECS: 231-155-4
UN: 1407
ADR: 4.3 I
Merck Index: 12,02051