Kalium 98%, chunks in mineral oil
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
223860100 223861000 223860500 223865000
ACRO223860100EA 44.9 EUR
ACRO223860100 ACRO223861000 ACRO223860500 ACRO223865000
Kalium 98%, chunks in mineral oil
Kalium
Formule: K
Kookpunt: 770 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 63 °C
Dichtheid: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133776
CAS nummer: 7440-09-7
EINECS: 231-119-8
UN: 2257
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07763
Order Now
Specification Test Results
Appearance Grey Chunks
Total trace metal impurities ≤2 %