Lithium, dry 99+%, granular
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
211440250 211442500
ACRO211440250EA 107 EUR
ACRO211440250 ACRO211442500
Lithium, dry 99+%, granular
Lithium
Formule: Li
Kookpunt: 1317 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 180 °C
Dichtheid: 0,53 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134051
CAS nummer: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,05542
Order Now
Specification Test Results
Appearance Silver grey Granulate
Assay ≥99.0 %