Lithium 99% (metals basis), granules 1-6 mm (0.04-0.2 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Packaged under argon.
00733.18
00733.30
00733.18EA
164
EUR
00733.18
00733.30
Lithium 99% (metals basis), granules 1-6 mm (0.04-0.2 in)
Lithium
Purity: 99%
CAS No.: 7439-93-2
Physical Form: Packaged under argon
Appearance: Silvery
Odour: Odourless
UN No.: 1415
MDL No.: MFCD00134051
Formule:
Li Kookpunt: 1317 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 179 °C Dichtheid: 0,53 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00134051 CAS nummer: 7439-93-2 EINECS: 231-102-5 UN: 1415 ADR: 4.3,I Merck Index: 13,05542 |