Lithium ≥99.8%, wire (max. 0.03% Na), Ø 3.2 mm (0.125 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
10771.14 10771.49
10771.14EA 206 EUR
10771.14 10771.49
Lithium ≥99.8%, wire (max. 0.03% Na), Ø 3.2 mm (0.125 in)
Lithium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-93-2 Physical Form: ≈5.8m/25g, Pkg in mylar under argon w/oil coating Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1415 MDL No.: MFCD00134051
Formule: Li
MW: 6.94 g/mol
Kookpunt: 1317
Smeltpunt: 179
Dichtheid: 0.53 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134051
CAS nummer: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,05542