Natrium, dry stick
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
370212500 370210010
ACRO370212500EA 141 EUR
ACRO370212500 ACRO370210010
Natrium, dry stick
Natrium
Formule: Na
Kookpunt: 883 °C
Smeltpunt: 98 °C
Dichtheid: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085307
CAS nummer: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
UN: 1428
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08641
Order Now
Specification Test Results
Appearance Light grey or silver white Sticks
Calcium (Ca) ≤400 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Sodium (Na) ≥99.8 %