Natrium ≥99.8% (metals basis), ingot
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
10342.35 10342.60
10342.35EA 142 EUR
10342.35 10342.60
Natrium ≥99.8% (metals basis), ingot
Natrium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-23-5 Appearance: Silver-white Odour: Odourless UN No.: 1428 MDL No.: MFCD00085307
Formule: Na
Kookpunt: 881 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085307
CAS nummer: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
UN: 1428
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08641