Rubidium ≥99.75% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Ampuled under argon
44214.03 44214.06
44214.03EA 124 EUR
44214.03 44214.06
Rubidium ≥99.75% (metals basis)
Rubidium
Purity: 99.75% CAS No.: 7440-17-7 Physical Form: Ampouled under argon UN No.: 1423 MDL No.: MFCD00134055
Formule: Rb
Kookpunt: 700 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 39 °C
Dichtheid: 0,83 g/cm³ (1399.85 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134055
CAS nummer: 7440-17-7
EINECS: 231-126-6
UN: 1423
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,08439