Barium ≥99.2% (metals basis), pieces ≤ 2.5 cm (1 in) (max. 0.8% Sr)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
00653.06 00653.18 00653.30
00653.06EA 77.2 EUR
00653.06 00653.18 00653.30
Barium ≥99.2% (metals basis), pieces ≤ 2.5 cm (1 in) (max. 0.8% Sr)
Barium
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-39-3 Physical Form: Packaged in oil Appearance: Yellow-silver Odour: Odourless UN No.: 1400 MDL No.: MFCD00134031
Formule: Ba
MW: 137.33 g/mol
Kookpunt: 1640
Smeltpunt: 725
Dichtheid: 3.51 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134031
CAS nummer: 7440-39-3
EINECS: 231-149-1
UN: 1400
ADR: 4.3 II
Merck Index: 12,00991