Barium ≥99.9% (metals basis), crystalline dendritic solid
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Ampuled under argon
14454.06 14454.14
14454.06EA 411 EUR
14454.06 14454.14
Barium ≥99.9% (metals basis), crystalline dendritic solid
Barium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-39-3 Physical Form: Ampouled under argon Appearance: Gold/grey Odour: Odourless UN No.: 1400 MDL No.: MFCD00134031
Formule: Ba
Kookpunt: 1640 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 725 °C
Dichtheid: 3,51 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134031
CAS nummer: 7440-39-3
EINECS: 231-149-1
UN: 1400
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,00991