Beryllium 99,5 Metals basis, lumps_irregular 3-38 mm (0.1-1.5 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
12853.09 12853.18
12853.09EA 107 EUR
12853.09 12853.18
Beryllium 99,5 Metals basis, lumps_irregular 3-38 mm (0.1-1.5 in)
Beryllium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-41-7 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134032
Formule: Be
MW: 9.01 g/mol
Kookpunt: 2970
Smeltpunt: 1278
Dichtheid: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134032
CAS nummer: 7440-41-7
EINECS: 231-150-7
Merck Index: 12,01201