Beryllium 99,4 Metals basis, foil, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
14756.FF 14756.FI
14756.FFEA 405 EUR
14756.FF 14756.FI
Beryllium 99,4 Metals basis, foil, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Beryllium
Purity: 99.4% CAS No.: 7440-41-7 Physical Form: ≈0.6g/25x25mm, Vacuum tight Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134032
Formule: Be
MW: 9.01 g/mol
Kookpunt: 2970
Smeltpunt: 1278
Dichtheid: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134032
CAS nummer: 7440-41-7
EINECS: 231-150-7
Merck Index: 12,01201