Beryllium 99,7 Metals basis, wire, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
40680.BU 40680.BW
40680.BUEA 868 EUR
40680.BU 40680.BW
Beryllium 99,7 Metals basis, wire, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Beryllium
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-41-7 Physical Form: ≈0.091g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134032
Formule: Be
MW: 9.01 g/mol
Kookpunt: 2970
Smeltpunt: 1278
Dichtheid: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134032
CAS nummer: 7440-41-7
EINECS: 231-150-7
Merck Index: 12,01201