Beryllium 99,8 Metals basis, foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
41643.FF 41643.FI
41643.FFEA 842 EUR
41643.FF 41643.FI
Beryllium 99,8 Metals basis, foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Beryllium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-41-7 Physical Form: ≈0.12g/25x25mm, Vacuum tight Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134032
Formule: Be
MW: 9.01 g/mol
Kookpunt: 2970
Smeltpunt: 1278
Dichtheid: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134032
CAS nummer: 7440-41-7
EINECS: 231-150-7
Merck Index: 12,01201