Calcium ≥99.5% (metals basis), granules -6 mesh, redistilled
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
00875.30 00875.A1
00875.30EA 133 EUR
00875.30 00875.A1
Calcium ≥99.5% (metals basis), granules -6 mesh, redistilled
Calcium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-70-2 Odour: Odourless UN No.: 1401 MDL No.: MFCD00085314
Formule: Ca
Kookpunt: 1484 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 850 °C
Dichtheid: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085314
CAS nummer: 7440-70-2
EINECS: 213-179-5
UN: 1401
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,01644