Calcium ≥99.98% (metals basis), crystalline dendritic pieces
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Ampuled under argon
14457.06
14457.14
14457.06EA
241
EUR
14457.06
14457.14
Calcium ≥99.98% (metals basis), crystalline dendritic pieces
Calcium
Purity: 99.98%
CAS No.: 7440-70-2
Physical Form: Ampouled under argon
Odour: Odourless
UN No.: 1401
MDL No.: MFCD00085314
Formule:
Ca Kookpunt: 1484 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 850 °C Dichtheid: 1,54 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00085314 CAS nummer: 7440-70-2 EINECS: 213-179-5 UN: 1401 ADR: 4.3,II Merck Index: 13,01644 |