Strontium ≥99% (metals basis), granules ≤ 19 mm (0.76 in)
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Packaged under argon.
Purity: 99%
CAS No.: 7440-24-6
Physical Form: Packaged under argon with thin oil layer
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: White to pale yellow
UN No.: 3208
MDL No.: MFCD00134060
Formule:
Sr Kookpunt: 1151 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 570…660 °C Dichtheid: 2,38 g/cm³ (770 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00134060 CAS nummer: 7440-24-6 EINECS: 231-133-4 UN: 3208 ADR: 4.3,II Merck Index: 12,08994 |