Thallium ≥99.99% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
00888.0Y 00888.DO
00888.0YEA 836 EUR
00888.0Y 00888.DO
Thallium ≥99.99% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Thallium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-28-0 Physical Form: ≈225g/150mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134063
Formule: Tl
Kookpunt: 1457 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 301 °C
Dichtheid: 11,85 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134063
CAS nummer: 7440-28-0
EINECS: 231-138-1
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09391