Lead ≥99% (metals basis), foil 30x30 cm (12x12 in), Thickness: 1.6 mm (0.063 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
00708.KF 00708.KJ
00708.KFEA 200 EUR
00708.KF 00708.KJ
Lead ≥99% (metals basis), foil 30x30 cm (12x12 in), Thickness: 1.6 mm (0.063 in)
Lead
Purity: 99+% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈1630g/30x30cm Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formule: Pb
Kookpunt: 1740 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 327 °C
Dichtheid: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134050
CAS nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410