Lead ≥99.998% (metals basis), draad, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
11901.G1 11901.G5
11901.G1EA 167 EUR
11901.G1 11901.G5
Lead ≥99.998% (metals basis), draad, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lead
Purity: 99.998% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈8.9g/m Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formule: Pb
Kookpunt: 1740 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 327 °C
Dichtheid: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134050
CAS nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410