Lead ≥99.999% (metals basis), shot 3 mm (0.1 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
12511.18 12511.30
12511.18EA 161 EUR
12511.18 12511.30
Lead ≥99.999% (metals basis), shot 3 mm (0.1 in)
Lead
Purity: 99.999% CAS No.: 7439-92-1 Molecular Formula: Pb Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formule: Pb
Kookpunt: 1740 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 327 °C
Dichtheid: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134050
CAS nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410