Lead ≥99.9% (metals basis), plate, Thickness: 6.35 mm (0.25 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
12603.RF 12603.VA
12603.RFEA 139 EUR
12603.RF 12603.VA
Lead ≥99.9% (metals basis), plate, Thickness: 6.35 mm (0.25 in)
Lead
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈1.6kg/15x15cm Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formule: Pb
Kookpunt: 1740 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 327 °C
Dichtheid: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134050
CAS nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410