Antimony ≥99.8% (metals basis), rods, Length: 10 cm (3.9 in), Ø 12.7 mm (0.50 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
10098.KG 10098.KJ
10098.KGEA 81.8 EUR
10098.KG 10098.KJ
Antimony ≥99.8% (metals basis), rods, Length: 10 cm (3.9 in), Ø 12.7 mm (0.50 in)
Antimony
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-36-0 Physical Form: ≈81.2g (0.178lbs)/10cm piece, Cast rod Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Formule: Sb
MW: 121.76 g/mol
Kookpunt: 1637
Smeltpunt: 630
Dichtheid: 6.684 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134030
CAS nummer: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00733