Antimony ≥99.5% (metals basis), powder -200 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
10099.09 10099.22 10099.36 10099.A3 10099.PH
10099.09EA 53.3 EUR
10099.09 10099.22 10099.36 10099.A3 10099.PH
Antimony ≥99.5% (metals basis), powder -200 mesh
Antimony
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-36-0 Appearance: Gray Odour: Odourless UN No.: 2871 MDL No.: MFCD00134030
Formule: Sb
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134030
CAS nummer: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III