Antimony ≥99.5% (metals basis), powder -100 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
10100.30 10100.A1
10100.30EA 60.4 EUR
10100.30 10100.A1
Antimony ≥99.5% (metals basis), powder -100 mesh
Antimony
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-36-0 Physical Form: Apparent density 2.4-2.9g/cm3 Odour: Odourless Boiling Point: 1380° UN No.: 2871 MDL No.: MFCD00134030
Formule: Sb
MW: 121.76 g/mol
Kookpunt: 1380 °C
Smeltpunt: 630
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134030
CAS nummer: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00733