Antimony ≥99.999% (metals basis), powder -200 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
14640.03 14640.06 14640.14
14640.03EA 40.6 EUR
14640.03 14640.06 14640.14
Antimony ≥99.999% (metals basis), powder -200 mesh
Antimony
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless UN No.: 2871 MDL No.: MFCD00134030
Formule: Sb
MW: 121.76 g/mol
Kookpunt: 1637
Smeltpunt: 630
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134030
CAS nummer: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00733