Selenium ≥99.999% (metals basis), amorphous shot 1-6 mm (0.04-0.24 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
00290.18 00290.30
00290.18EA 78.6 EUR
00290.18 00290.30
Selenium ≥99.999% (metals basis), amorphous shot 1-6 mm (0.04-0.24 in)
Selenium
Purity: 99.999+% CAS No.: 7782-49-2 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134090
Formule: Se
MW: 78.96 g/mol
Kookpunt: ∼685 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 217
Dichtheid: 4.28 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134090
CAS nummer: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08572