Selenium ≥99.5% (metals basis), powder -325 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
10601.06 10601.18 10601.30
10601.06EA 93 EUR
10601.06 10601.18 10601.30
Selenium ≥99.5% (metals basis), powder -325 mesh
Selenium
Purity: 99.5% CAS No.: 7782-49-2 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00134090
Formule: Se
Kookpunt: ∼685 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 217 °C
Dichtheid: 4,28 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134090
CAS nummer: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08572
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable