Selenium ≥99.999% (metals basis), powder -200 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
36208.18 36208.30
36208.18EA 230 EUR
36208.18 36208.30
Selenium ≥99.999% (metals basis), powder -200 mesh
Selenium
Purity: 99.999% CAS No.: 7782-49-2 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00134090
Formule: Se
MW: 78.96 g/mol
Kookpunt: ∼685 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 217
Dichtheid: 4.28 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134090
CAS nummer: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08572