Selenium, powder
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A12592.0B A12592.18 A12592.30
A12592.0BEA 434 EUR
A12592.0B A12592.18 A12592.30
Selenium, powder
Selenium
Formule: Se
MW: 78.96 g/mol
Kookpunt: ∼685 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 217
Dichtheid: 4.28 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134090
CAS nummer: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08572