Selenium, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07714.0050
1.07714.0250
1.07714.1000
1.07714.0050EA
161
EUR
1.07714.0050
1.07714.0250
1.07714.1000
Selenium, Supelco®
Selenium
Formule:
Se MW: 78.96 g/mol Kookpunt: ∼685 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 217 Dichtheid: 4.28 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00134090 CAS nummer: 7782-49-2 EINECS: 231-957-4 UN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,08572 |
Specification Test Results
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 217 °C |
Molar Mass | 78.96 g/mol |
Bulk Density | 1270 kg/m3 |
Boiling Point | 685 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.001 hPa (20 °C) |