Tellurium ≥99.9999% (metals basis), broken ingot, Puratronic®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
12607.14 12607.22 12607.36
12607.14EA 183 EUR
12607.14 12607.22 12607.36
Tellurium ≥99.9999% (metals basis), broken ingot, Puratronic®
Tellurium
Purity: 99.9999+% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134062
Formule: Te
Kookpunt: 990 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 450 °C
Dichtheid: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134062
CAS nummer: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3284
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable