Tellurium ≥99.9999% (metals basis), shot, Ø 2-5 mm (0.08-0.20 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
42213.06 42213.14 42213.22
42213.06EA 69.9 EUR
42213.06 42213.14 42213.22
Tellurium ≥99.9999% (metals basis), shot, Ø 2-5 mm (0.08-0.20 in)
Tellurium
Purity: 99.9999% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134062
Formule: Te
MW: 127.6 g/mol
Kookpunt: 990
Smeltpunt: 450
Dichtheid: 8.83 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134062
CAS nummer: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3284
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09273