Tellurium ≥99.999% (metals basis), powder, Puratronic® -18/+60 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
43960.18 43960.30
43960.18EA 148 EUR
43960.18 43960.30
Tellurium ≥99.999% (metals basis), powder, Puratronic® -18/+60 mesh
Tellurium
Purity: 99.999% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00134062
Formule: Te
MW: 127.6 g/mol
Kookpunt: 990
Smeltpunt: 450
Dichtheid: 8.83 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134062
CAS nummer: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09273