Broom ≥99.8%, liquid
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
00905.14 00905.30 00905.A1 00905.D9
00905.14EA 65.9 EUR
00905.14 00905.30 00905.A1 00905.D9
Broom ≥99.8%, liquid
Broom
Purity: 99.8% CAS No.: 7726-95-6 Physical Form: Liquid Odour: Unpleasant UN No.: 1744 MDL No.: MFCD00010896
Formule: Br₂
Kookpunt: 58,7 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 3,12 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010896
CAS nummer: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN: 1744
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01378
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable