Broom Reag. Ph. Eur., ISO analytical reagent, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01948.0050
1.01948.0250
1.01948.0050EA
137
EUR
1.01948.0050
1.01948.0250
Broom Reag. Ph. Eur., ISO analytical reagent, Supelco®
Broom
Formule:
Br₂ Kookpunt: 58,7 °C (1013 hPa) Dichtheid: 3,12 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010896 CAS nummer: 7726-95-6 EINECS: 231-778-1 UN: 1744 ADR: 8 (6.1),I Merck Index: 13,01378 |