Broom for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20171.1000
8.20171.1000EA 321 EUR
8.20171.1000
Broom for synthesis, Sigma-Aldrich®
Broom
Formule: Br₂
Kookpunt: 58,7 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 3,12 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010896
CAS nummer: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN: 1744
ADR: 8 (6.1),I
Merck Index: 13,01378