Jood, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
1118.0100EA 0 EUR
1118.0100 1118.0250 1118.1000
Jood, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Jood
Formule: I₂
MW: 253.81 g/mol
Kookpunt: 184.3
Smeltpunt: 114
Dichtheid: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011355
CAS nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05036
Order Now
Specification Test Results
Exceeds ACS Specifications
Assay min. 99.8 %
Chloride and Bromine (as Cl) max. 0.003 %
Non-volatile Matter max. 0.01 %