Jood ≥99%, GPR RECTAPUR®, resublimed
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
24755.181EA 83.4 EUR
24755.181 24755.294 24755.460
Jood ≥99%, GPR RECTAPUR®, resublimed
Jood
Formule: I₂
MW: 253,81 g/mol
Kookpunt: 184,3 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 114 °C
Dichtheid: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011355
CAS nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 (6.1),III
Bereik: 01-2119485285-30
Merck Index: 13,05036
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99 %
Non-volatile residue Max. 0.05 %
Cl + Br (as Cl) Max. 0.025 %