Jood
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
X864.1
X864.2
X864.3
ROTHX864.1EA
86.9
EUR
ROTHX864.1
ROTHX864.2
ROTHX864.3
Jood
Jood
Formule:
I₂ Kookpunt: 184,3 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 114 °C Dichtheid: 4,9 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011355 CAS nummer: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3495 ADR: 8,III Merck Index: 13,05036 |