Druppelflessen met pipet
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
124529 124539 124633 124639
BRND124529EA 14.6 EUR
BRND124529 BRND124539 BRND124633 BRND124639
Druppelflessen met pipet
Flessen Druppelflessen
Natronkalkglas, helder of bruin.
  • Goede chemische en fysische eigenschappen
  • Voor gebruik bij toepassingen zonder hoge thermische belasting
  • Vervangbare glazen NS-pipet met rubberen zuigballon
Bruin ter bescherming van lichtgevoelige stoffen.